Drukuj
1-Fluoronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Fluoro-2-naphthoic acid
PC53519-100MG PC53519-1G PC53519-250MG
APOSPC53519-100MGEA 801 PLN
APOSPC53519-100MG APOSPC53519-1G APOSPC53519-250MG
1-Fluoronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
1-Fluoronaphthalene-2-carboxylic acid
Formuła: C₁₁H₇FO₂
MW: 190.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16990867
Numer CAS: 574-97-0