Drukuj
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC53515-1G PC53515-250MG
APOSPC53515-1GEA 4310 PLN
APOSPC53515-1G APOSPC53515-250MG
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 95%
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Formuła: C₈H₈FNO₃
MW: 185.152 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28554709
Numer CAS: 1781061-07-1