Drukuj
2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC535062-100MG PC535062-250MG
APOSPC535062-100MGEA 2520 PLN
APOSPC535062-100MG APOSPC535062-250MG
2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine 95%
2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine
Formuła: C₄HCl₂FN₂
MW: 166.969 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD16619134
Numer CAS: 3833-57-6