Drukuj
6-Bromo-5-fluoronicotinaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC535061-100MG PC535061-250MG
APOSPC535061-100MGEA 226 PLN
APOSPC535061-100MG APOSPC535061-250MG
6-Bromo-5-fluoronicotinaldehyde 97%
6-Bromo-5-fluoronicotinaldehyde
Formuła: C₆H₃BrFNO
MW: 203.997 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD16606505
Numer CAS: 1227588-59-1