Drukuj
3-Chloro-2,4-difluoropyridine 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC535029-1G PC535029-250MG
APOSPC535029-1GEA 1070 PLN
APOSPC535029-1G APOSPC535029-250MG
3-Chloro-2,4-difluoropyridine 95+%
3-Chloro-2,4-difluoropyridine
Formuła: C₅H₂ClF₂N
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09998888
Numer CAS: 851179-01-6