Drukuj
(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC535001-100MG PC535001-250MG
APOSPC535001-100MGEA 464 PLN
APOSPC535001-100MG APOSPC535001-250MG
(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 97%
(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formuła: C₈H₉BrFN·ClH
MW: 254.527 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD22988854
Numer CAS: 1624261-91-1