Drukuj
6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6,7-diamine
PC53499-1G PC53499-250MG
APOSPC53499-1GEA 4210 PLN
APOSPC53499-1G APOSPC53499-250MG
6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane 95%
6,7-Diamino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formuła: C₈H₆F₄N₂O₂
MW: 238.139 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD30723441
Numer CAS: 110968-70-2