Drukuj
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC53449-1G PC53449-250MG PC53449-5G
APOSPC53449-1GEA 1100 PLN
APOSPC53449-1G APOSPC53449-250MG APOSPC53449-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₄BrF₃O
MW: 253.016 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22566297
Numer CAS: 1289057-68-6