Drukuj
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC53427-1G PC53427-5G
APOSPC53427-1GEA 1570 PLN
APOSPC53427-1G APOSPC53427-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 99%
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₇H₃F₆N
MW: 215.096 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00128906
Numer CAS: 20857-44-7