Drukuj
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC5341-1G PC5341-250MG
APOSPC5341-1GEA 865 PLN
APOSPC5341-1G APOSPC5341-250MG
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide 97%
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide
Formuła: C₁₀H₁₁F₃N₂O₃
Temp. topnienia: 103…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052356
Numer CAS: 175204-37-2