Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC53377-1G PC53377-250MG
APOSPC53377-1GEA 2150 PLN
APOSPC53377-1G APOSPC53377-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Formuła: C₇H₄Br₂FNO₂
MW: 312.919 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17168700
Numer CAS: 1379295-27-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 III