Drukuj
Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Potassium trifluoro(2-fluoro-5-formylphenyl)borate
PC53342-5G PC53342-25G
APOSPC53342-5GEA 348 PLN
APOSPC53342-5G APOSPC53342-25G
Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate 95%
Potassium (2-fluoro-5-formylphenyl)trifluoroborate
Formuła: C₇H₄BF₄O·K
MW: 230.009 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09993332
Numer CAS: 1012868-70-0