Drukuj
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC53322-1G PC53322-5G PC53322-10G
APOSPC53322-1GEA 168 PLN
APOSPC53322-1G APOSPC53322-5G APOSPC53322-10G
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate
Formuła: C₈H₆BrFO₃
MW: 249.034 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD23701539
Numer CAS: 1193162-25-2