Drukuj
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene
PC53278-1G PC53278-25G PC53278-5G
APOSPC53278-1GEA 472 PLN
APOSPC53278-1G APOSPC53278-25G APOSPC53278-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.023 g/mol
Temp. topnienia: 74…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07787098
Numer CAS: 454-15-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III