Drukuj
3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC53246-1G PC53246-25G PC53246-5G
APOSPC53246-1GEA 160 PLN
APOSPC53246-1G APOSPC53246-25G APOSPC53246-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 99%
3-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 236.998 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20233291
Numer CAS: 1244642-73-6