Drukuj
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC53244-1G PC53244-5G
APOSPC53244-1GEA 691 PLN
APOSPC53244-1G APOSPC53244-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate
Formuła: C₅H₂ClF₇O₂
Temp. Wrzenia: 108…109 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD25955259
Numer CAS: 108156-21-4
Jednostka: 3277
ADR: 6.1+8,II