Drukuj
Difluoromethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC53222-1G PC53222-5G
APOSPC53222-1GEA 0 PLN
APOSPC53222-1G APOSPC53222-5G
Difluoromethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Difluoromethyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₂HF₅O₃S
Temp. Wrzenia: 49 °C
Gęstość: 1,584 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 57 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD28054469
Numer CAS: 1885-46-7
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II