Drukuj
(2,6-Dibromo-4-fluorophenyl)methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC53089-100MG PC53089-1G PC53089-250MG
APOSPC53089-100MGEA 154 PLN
APOSPC53089-100MG APOSPC53089-1G APOSPC53089-250MG
(2,6-Dibromo-4-fluorophenyl)methanol 97%
(2,6-Dibromo-4-fluorophenyl)methanol
Formuła: C₇H₅Br₂FO
MW: 283.92 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28717473
Numer CAS: 1346674-69-8