Drukuj
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC53061-1G PC53061-250MG PC53061-5G
APOSPC53061-1GEA 545 PLN
APOSPC53061-1G APOSPC53061-250MG APOSPC53061-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile 95%
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzonitrile
Formuła: C₈H₄F₃NO
MW: 187.119 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18394957
Numer CAS: 954388-59-1
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III