Drukuj
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-6-fluoroanthranilonitrile, 5-Bromo-2-cyano-3-fluoroaniline
PC53029-1G PC53029-250MG PC53029-5G
APOSPC53029-1GEA 116 PLN
APOSPC53029-1G APOSPC53029-250MG APOSPC53029-5G
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-6-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₄BrFN₂
MW: 215.022 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28155022
Numer CAS: 1279865-14-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III