Drukuj
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC53025-1G PC53025-5G
APOSPC53025-1GEA 327 PLN
APOSPC53025-1G APOSPC53025-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.453 g/mol
Temp. topnienia: 134…136 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11856020
Numer CAS: 1114809-13-0