Drukuj
Methyl 3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC53024-1G PC53024-5G
APOSPC53024-1GEA 327 PLN
APOSPC53024-1G APOSPC53024-5G
Methyl 3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate
Formuła: C₈H₅BrClFO₂
MW: 267.48 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28140551
Numer CAS: 1784053-31-1