Drukuj
2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC53013-1G PC53013-5G
APOSPC53013-1GEA 801 PLN
APOSPC53013-1G APOSPC53013-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine
Formuła: C₆H₇ClFN₃O
Temp. topnienia: 148…151 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02629720
Numer CAS: 16255-90-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III