Drukuj
Methyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: CArbonic acid, methyl 2,2,2-trifluoroethyl ester, Methyl 2,2,2-trifluoroethyl ester, Carbonic Acid
PC53009-1G PC53009-5G PC53009-25G
APOSPC53009-1GEA 110 PLN
APOSPC53009-1G APOSPC53009-5G APOSPC53009-25G
Methyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate 95%
Methyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Formuła: C₄H₅F₃O₃
MW: 158.076 g/mol
Temp. Wrzenia: 57…59 °C ( 120 mm Hg)
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28054295
Numer CAS: 156783-95-8
Jednostka: 1993
ADR: 3 III