Drukuj
2'-(Trifluoromethyl)-biphenyl-4-methanamine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC530057-1G PC530057-500MG
APOSPC530057-1GEA 3270 PLN
APOSPC530057-1G APOSPC530057-500MG
2'-(Trifluoromethyl)-biphenyl-4-methanamine hydrochloride 97%
2'-(Trifluoromethyl)-biphenyl-4-methanamine hydrochloride
Formuła: C₁₄H₁₂F₃N·ClH
MW: 287.708 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31536877
Numer CAS: 472964-20-8