Drukuj
4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC530052-1G PC530052-250MG PC530052-500MG
APOSPC530052-1GEA 4030 PLN
APOSPC530052-1G APOSPC530052-250MG APOSPC530052-500MG
4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Formuła: C₁₂H₁₅F₂N·ClH
MW: 247.712 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28144979
Numer CAS: 203860-02-0