Drukuj
4-Trifluoromethylphenethyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-(2-Bromoethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
PC530024-1G PC530024-5G
APOSPC530024-1GEA 385 PLN
APOSPC530024-1G APOSPC530024-5G
4-Trifluoromethylphenethyl bromide 97%
4-Trifluoromethylphenethyl bromide
Formuła: C₉H₈BrF₃
MW: 253.059 g/mol
Gęstość: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10567022
Numer CAS: 130365-87-6