Drukuj
(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroacrolein, (2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroacrylaldehyde
PC53002-1G PC53002-5G
APOSPC53002-1GEA 691 PLN
APOSPC53002-1G APOSPC53002-5G
(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal 95%
(2Z)-3-(Diethylamino)-2-fluoroprop-2-enal
Formuła: C₇H₁₂FNO
MW: 145.175 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD18633001
Numer CAS: 152873-64-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III