Drukuj
4-Fluoro-DL-homophenylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC530008-1G PC530008-250MG PC530008-500MG
APOSPC530008-1GEA 3270 PLN
APOSPC530008-1G APOSPC530008-250MG APOSPC530008-500MG
4-Fluoro-DL-homophenylalanine 97%
4-Fluoro-DL-homophenylalanine
Formuła: C₁₀H₁₂FNO₂
MW: 197.206 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07372156
Numer CAS: 225233-79-4