Drukuj
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC52826-1G PC52826-250MG
APOSPC52826-1GEA 3920 PLN
APOSPC52826-1G APOSPC52826-250MG
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid 95%
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formuła: C₇H₄BCl₂F₃O₂
MW: 258.818 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 2304546-23-2