Drukuj
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC52716-1G PC52716-250MG PC52716-5G
APOSPC52716-1GEA 1640 PLN
APOSPC52716-1G APOSPC52716-250MG APOSPC52716-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₂BrClFN
MW: 234.453 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD23707414
Numer CAS: 1427439-32-4