Drukuj
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC52713-1G PC52713-250MG PC52713-5G
APOSPC52713-1GEA 2640 PLN
APOSPC52713-1G APOSPC52713-250MG APOSPC52713-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzoic acid 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.453 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28733905
Numer CAS: 1807036-03-8