Drukuj
Ethyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Ethoxycarbonyl)-4-methyl-1,1,1-trifluoropent-4-en-2-ol
PC5263-1G PC5263-25G PC5263-5G
APOSPC5263-1GEA 110 PLN
APOSPC5263-1G APOSPC5263-25G APOSPC5263-5G
Ethyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 97%
Ethyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Formuła: C₉H₁₃F₃O₃
Temp. Wrzenia: 46 °C (2,3 mm Hg)
Gęstość: 1,194 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08532486
Numer CAS: 217195-91-0