Drukuj
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromo-5-formyl-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
PC5253-1G PC5253-250MG
APOSPC5253-1GEA 2550 PLN
APOSPC5253-1G APOSPC5253-250MG
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 95+%
3-Bromo-2-hydroxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formuła: C₇H₄BrF₅O₂S
MW: 327.066 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11501045
Numer CAS: 1208718-46-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III