Drukuj
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC52481-1G PC52481-5G
APOSPC52481-1GEA 1450 PLN
APOSPC52481-1G APOSPC52481-5G
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
2,6-Dibromo-4-(pentafluorosulphur)aniline
Formuła: C₆H₄Br₂F₅NS
MW: 376.968 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32691735
Numer CAS: 149757-22-2