Drukuj
2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 5-Ethoxy-1,2-difluoro-3-methylbenzene
PC52479-1G PC52479-5G
APOSPC52479-1GEA 656 PLN
APOSPC52479-1G APOSPC52479-5G
2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene 97%
2,3-Difluoro-5-ethoxytoluene
Formuła: C₉H₁₀F₂O
MW: 172.172 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28788825
Numer CAS: 1803790-28-4