Drukuj
3-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]propionic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC52473-1G PC52473-250MG PC52473-5G
APOSPC52473-1GEA 2610 PLN
APOSPC52473-1G APOSPC52473-250MG APOSPC52473-5G
3-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]propionic acid 95%
3-[2-(Difluoromethoxy)phenyl]propionic acid
Formuła: C₁₀H₁₀F₂O₃
MW: 216.181 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09951709
Numer CAS: 1017030-88-4