Drukuj
6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC52469-1G PC52469-250MG PC52469-5G
APOSPC52469-1GEA 2490 PLN
APOSPC52469-1G APOSPC52469-250MG APOSPC52469-5G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid 95%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylcinnamic acid
Formuła: C₁₀H₈ClFO₂
MW: 214.621 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03002788
Numer CAS: 682804-90-6