Drukuj
4-Fluoro-2-methylcinnamic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC52468-1G PC52468-250MG PC52468-5G PC52468-25G
APOSPC52468-1GEA 1530 PLN
APOSPC52468-1G APOSPC52468-250MG APOSPC52468-5G APOSPC52468-25G
4-Fluoro-2-methylcinnamic acid 95%
4-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Formuła: C₁₀H₉FO₂
MW: 180.176 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06205344
Numer CAS: 773129-48-9