Drukuj
2,6-Dibromo-1-(pentafluorosulphur)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC52458-1G PC52458-250MG PC52458-5G
APOSPC52458-1GEA 946 PLN
APOSPC52458-1G APOSPC52458-250MG APOSPC52458-5G
2,6-Dibromo-1-(pentafluorosulphur)benzene 95%
2,6-Dibromo-1-(pentafluorosulphur)benzene
Formuła: C₆H₃Br₂F₅S
MW: 361.953 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32708477
Numer CAS: 2514942-08-4