Drukuj
6-Bromo-2-fluoro-3-iodopyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC52206-1G PC52206-250MG PC52206-5G
APOSPC52206-1GEA 1970 PLN
APOSPC52206-1G APOSPC52206-250MG APOSPC52206-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-iodopyridine 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodopyridine
Formuła: C₅H₂BrFIN
MW: 301.883 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28139682
Numer CAS: 1599474-54-0