Drukuj
2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC52119-1G PC52119-250MG
APOSPC52119-1GEA 2030 PLN
APOSPC52119-1G APOSPC52119-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
Formuła: C₈H₅F₅O
MW: 212.117 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28986197
Numer CAS: 1935291-66-9