Drukuj
6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC52104-1G PC52104-5G PC52104-25G
APOSPC52104-1GEA 160 PLN
APOSPC52104-1G APOSPC52104-5G APOSPC52104-25G
6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid 95%
6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.023 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20482512
Numer CAS: 1036756-03-2