Drukuj
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC52103-1G PC52103-250MG PC52103-5G
APOSPC52103-1GEA 720 PLN
APOSPC52103-1G APOSPC52103-250MG APOSPC52103-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃BrF₂O
MW: 220.999 g/mol
Temp. topnienia: 56…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22543686
Numer CAS: 1326714-93-5