Drukuj
1,1,1-Trifluoro-3-methoxypropan-2-one monohydrate 80%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520895-1G PC520895-250MG PC520895-500MG
APOSPC520895-1GEA 2260 PLN
APOSPC520895-1G APOSPC520895-250MG APOSPC520895-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-methoxypropan-2-one monohydrate 80%
1,1,1-Trifluoro-3-methoxypropan-2-one monohydrate
Formuła: C₄H₅F₃O₂·H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD21781413
Numer CAS: 1820741-54-5