Drukuj
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC520891-1G PC520891-5G
APOSPC520891-1GEA 3390 PLN
APOSPC520891-1G APOSPC520891-5G
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₇H₂ClF₆N
MW: 249.541 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082555
Numer CAS: 70158-60-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III