Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC52085-1G PC52085-250MG
APOSPC52085-1GEA 2180 PLN
APOSPC52085-1G APOSPC52085-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
4-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
Formuła: C₇H₂BrFIN
MW: 325.904 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28127023
Numer CAS: 796968-89-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III