Drukuj
(E)-3-Butoxy-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520824-1G PC520824-250MG PC520824-500MG
APOSPC520824-1GEA 2500 PLN
APOSPC520824-1G APOSPC520824-250MG APOSPC520824-500MG
(E)-3-Butoxy-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one 95%
(E)-3-Butoxy-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
Formuła: C₁₃H₁₅FO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22683241
Numer CAS: 1404196-17-3