Drukuj
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520818-1G PC520818-500MG
APOSPC520818-1GEA 2910 PLN
APOSPC520818-1G APOSPC520818-500MG
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₃F₄NO₃
MW: 225.097 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13194450
Numer CAS: 123572-64-5