Drukuj
2-Amino-1-(4-fluoro-3-methyl-phenyl)-ethanone monohydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC520813-1G PC520813-250MG PC520813-500MG
APOSPC520813-1GEA 2910 PLN
APOSPC520813-1G APOSPC520813-250MG APOSPC520813-500MG
2-Amino-1-(4-fluoro-3-methyl-phenyl)-ethanone monohydrochloride 95%
2-Amino-1-(4-fluoro-3-methyl-phenyl)-ethanone monohydrochloride
Formuła: C₉H₁₀FNO·ClH
MW: 203.641 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226358
Numer CAS: 1177342-31-2